Läs mer
N,N'-disuccinimidylkarbonat, 98 %
Produktkod. 10783591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783591 25 g Glasflaska 25g
10138702 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10783591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209600250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74124-79-1
Molekylformel C9H8N2O7
Molekylvikt (g/mol) 256.16
MDL-nummer MFCD00009767
InChI-nyckel PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
IUPAC-namn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)karbonat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N′-Disuccinimidyl carbonate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 190,0 °C
Färg Vitt till gult
Elementaranalys 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Fieser 09,208; 11,226; 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Formel vikt 256.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.