Läs mer
N,N'-disuccinimidylkarbonat, tech. 85%, resterande N-hydroxysuccinimid
Produktkod. 11342509
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342509 1 g 1g
11352509 5 g 5g
11362509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26629.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256,17 g/mol
N,N'-Disuccinimidylkarbonat används för att framställa klyvbar länksuccinimidvinylsulfonyletylkarbonat för tiolmodifierat DNA. Det fungerar som ett reagens för syntes av karbamater. Vidare används det som ett kopplingsreagens såväl som vid framställning av N-succinimidylestrar av N-skyddade aminosyror, aktiverat karbonat och koppling av ligand till proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Disuccinimidylkarbonat används för att framställa klyvbar länksuccinimidvinylsulfonyletylkarbonat för tiolmodifierat DNA. Det fungerar som ett reagens för syntes av karbamater. Vidare används det som ett kopplingsreagens såväl som vid framställning av N-succinimidylestrar av N-skyddade aminosyror, aktiverat karbonat och koppling av ligand till proteiner.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, varm pyridin, acetonitril och de flesta organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74124-79-1
Molekylformel C9H8N2O7
Molekylvikt (g/mol) 256.17
MDL-nummer MFCD00009767
InChI-nyckel PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
IUPAC-namn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)karbonat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Smältpunkt 190°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent återstoden N-hydroxisuccinimid
Kvantitet 1 g
Beilstein 1499137
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,hot pyridine,acetonitrile and most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 256.17
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.