Läs mer
N,N’-Ethylenebis(iodoacetamide), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Ethylenebis(iodoacetamide) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10I2N2O2/c7-3-5(11)9-1-2-10-6(12)4-8/h1-4H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| Formel vikt | 395.8832 |