Läs mer
N,N'-Etylenbisakrylamid, 96 %
Produktkod. 11373226
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373226 1 g 1g
11383226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12544.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2956-58-3 | C8H12N2O2 | 168,196 g/mol
N,N'-etylenbisakrylamid används vid framställning av N,N'-dicinnamoyl-etylendiamin med användning av poly(N-oktadekylakrylamid) som katalysator. Det används också som mellanprodukt i läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Etylenbisakrylamid används vid framställning av N,N′ -dicinnamoyl-etylendiamin med användning av poly(N-oktadekylakrylamid) som katalysator. Det används också som mellanprodukt i läkemedelsindustrin.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2956-58-3
Molekylformel C8H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.196
MDL-nummer MFCD00042935
InChI-nyckel AYGYHGXUJBFUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-ethylenebisacrylamide, n,n-ethylenebisacrylamide, ethylene bis acrylamide, n,n'-ethane-1,2-diyl diacrylamide, 2-propenamide, n,n'-1,2-ethanediylbis, n,n'-bis acryloyl-1,2-diaminoethane, n,n'-bis acryloyl-1,2-diaminoethane, stabilized with hydroquinone, n-2-prop-2-enoylamino ethyl prop-2-enamide, n-2-prop-2-enamido ethyl prop-2-enamide, ethylenebisacrylamide
PubChem CID 168964
IUPAC-namn N-[2-(prop-2-enoylamino)etyl]prop-2-enamid
LEDER C=CC(=O)NCCNC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Ethylenebisacrylamide
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1771570
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 168.2
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.