Läs mer
N-(N-Heptyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(N-Heptyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22ClNO2S/c1-2-3-4-5-6-13-19-22(20,21)17-12-8-9-14-15(17)10-7-11-16(14)18/h7-12,19H,2-6,13H2,1H3 |
| Formel vikt | 339.106 |