Läs mer
N,N-[Iminobis(trimethylene)]bis-D-gluconamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-[Iminobis(trimethylene)]bis-D-gluconamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37N3O12/c22-7-9(24)11(26)13(28)15(30)17(32)20-5-1-3-19-4-2-6-21-18(33)16(31)14(29)12(27)10(25)8-23/h9-16,19,22-31H,1-8H2,(H,20,32)(H,21,33)/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 487.2377 |