Läs mer
N,N'-Methylene-Bis-Acrylamide, Ultra Pure, 50g, MP Biomedicals
Produktkod. 11401542 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401542 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11401542 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800173
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
110-26-9 Purity: 99.9% (290nm): <<0.2 Acrylic acid content: <<0.02% High purity cross-linker used for precise, critical PAGE gels. May be used in UV scanning gels
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Kvantitet 50 g
Molekylformel C7H10N2O2
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041