Läs mer
N,N'-metylen-bis-akrylamid, ultraren, 5 g, MP Biomedicals
Produktkod. 11491532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491532 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11491532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 5g
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
110-26-9 Renhet: 99,9 % (290 nm):<< 0,2 Akrylsyrahalt: <<0,02 % tvärbindare med hög renhet som används för exakta, kritiska PAGE-geler. Kan användas i UV-skanningsgeler
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Kvantitet 5 g
Molekylformel C7H10N2O2
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)metyl]prop-2-enamid
Molekylvikt (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041