Läs mer
N,N'-metylenbi (akrylamid), TRC
Produktkod. 30472961
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30472961 100 g
1 options
Produktkod. 30472961 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM303745100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Methylenebis(acrylamide)
CAS 110-26-9
Molekylformel C7 H10 N2 O2
Kvantitet 100 g
Synonym Bisacrylamide, MBA, MBAA, Methylenebisacrylamide, Methylenediacrylamide, N,N'-Diacryloylmethylenediamine, N,N'-Methylenebis(2-propenamide), N,N'-Methylenebis(acrylamide), N,N'-Methylenediacrylamide, NMBA, NSC 406836, NSC 7774, Triam 507
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)metyl]prop-2-enamid
Molekylvikt (g/mol) 154.17
Formel vikt 154.0742