Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N,N'-metylenbisakrylamid, 2% lösning.
Produktkod. 15425539
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425539 1 L 1 L
15415539 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425539 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63265.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1301.97 SEK
    1169.65 SEK / 1 L
    Save 132.32 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,169 g/mol
Bis-akrylamid tvärbinder med akrylamid för att bilda polyakrylamidgeler för elektrofores. Ändring av förhållandet mellan bis-akrylamid och akrylamid kontrollerar porstorleken på polyakrylamidgeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Bis-akrylamid tvärbinder med akrylamid för att bilda polyakrylamidgeler för elektrofores
  • Att ändra förhållandet mellan bis-akrylamid och akrylamid kontrollerar porstorleken på polyakrylamidgeler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-26-9
Molekylformel C7H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.169
MDL-nummer MFCD00008625
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)metyl]prop-2-enamid
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Methylenebisacrylamide
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Formel vikt 154.17
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2% soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.