Läs mer
N,N'-Methylenebisacrylamide, 96%, extra pure
Produktkod. 10531611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glass bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10531611
Brand: Thermo Scientific Acros 163805000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-26-9
Molekylformel C7H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.17
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)metyl]prop-2-enamid
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Methylenebisacrylamide
Smältpunkt 185°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (H2C=CHCONH)2CH2
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 154.17
Procent renhet 96%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.