Läs mer
N,N'-metylenbisakrylamid, 97 %
Beskrivning
N,N'-metylenbisakrylamid används som ett mellanprodukt och tvärbindningsmedel som används vid framställning av polymerer såsom polyakrylamid. Det används också inom biokemi för framställning av polyakrylamidgeler, vilket är användbart för elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner. Vidare används det vid syntes av akrylharts och lim. Utöver detta används det som pluggmedel vid oljefältsborrning och konstruktionsinjektering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N,N′ -Metylenbisakrylamid används som mellanprodukt och tvärbindningsmedel som används vid framställning av polymerer som polyakrylamid. Det används också inom biokemi för framställning av polyakrylamidgeler, vilket är användbart för elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner. Vidare används det vid syntes av akrylharts och lim. Utöver detta används det som pluggmedel vid oljefältsborrning och konstruktionsinjektering.
Löslighet Löslig i vatten, etanol
och metanol.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel, järn, järnsalter, koppar, aluminium, mässing och initiatorer för fria radikaler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Methylenebisacrylamide |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Densitet | 1.235 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1706297 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol och metanol. |
| Formel vikt | 154.17 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- N,N'-Methylenebisacrylamide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.