Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N,N'-metylenbisakrylamid, 99+%
Produktkod. 11300298
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11300298 100 g 100g
11390288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300298 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043701.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,169 g/mol
Bisakrylamid används inom biokemi som ett förberedande medel för polyakrylamidgel för elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-26-9
Molekylformel C7H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.169
MDL-nummer MFCD00008625
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)metyl]prop-2-enamid
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Methylenebisacrylamide
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Densitet 1.235 g/mL
Kvantitet 100 g
Beilstein 1706297
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten (20 g/L) vid 20 °C, etanol och metanol.
Formel vikt 154.17
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.