Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N,N'-metylenbisakrylamid, 99+%, elektroforeskvalitet
Produktkod. 15440637
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440637 25 g 25g
15450637 100 g 100g
15460637 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440637 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66710.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,169 g/mol
N,N'-metylenbisakrylamid används vid framställning av polyakrylamidgeler för elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner. Det har också använts som en testförening för att studera den biokemiska isoleringen av olöslig Tau i transgena musmodeller av tauopati genom att undersöka de två huvudsakliga isoleringsmetoderna sarkosyl och myrsyraextraktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Metylenbisakrylamid används vid framställning av polyakrylamidgeler för elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner. Det har också använts som en testförening för att studera den biokemiska isoleringen av olöslig Tau i transgena musmodeller av tauopati genom att undersöka de två huvudsakliga isoleringsmetoderna sarkosyl och myrsyraextraktion.
Löslighet Löslig
i
vatten eller metanol Anmärkningar
& Luft Ljuskänslig. Förvara i mörker. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med ljus, värme, luft och oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-26-9
Molekylformel C7H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.169
MDL-nummer MFCD00008625
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)metyl]prop-2-enamid
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Methylenebisacrylamide
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Densitet 1.235 g/mL
Kvantitet 25 g
Beilstein 1706297
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten eller metanol
Formel vikt 154.17
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.