Läs mer
N,N'-Methylenebisacrylamide, PlusOne™, Cytiva
Produktkod. 11514995 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514995 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11514995 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer 17130402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A general cross-linker used with acrylamide for PAGE techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Methylenebisacrylamide
Fysisk form Powder
CAS 110-26-9
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall >99.9%
Molekylformel C7H10N2O2
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formel vikt 154.17