Läs mer
N,N′-Methylenediacrylamide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15859240
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859240 250 g 250g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15859240 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8059680250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.00 SEK
    912.00 SEK / 250g
    Save 60.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 110-26-9
Smältpunkt 185°C (Decomposition)
Densitet 1.235 g/cm3 at 30°C
Molekylformel (CH2CHCONH)2CH2
MDL-nummer MFCD00008625
Kvantitet 250 g
Synonym N,N′-Methylenediacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution, N,N′-Methylenediacrylamide
Molekylvikt (g/mol) 154.17