Läs mer
N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole-d5 |
| CAS | 1794754-32-7 |
| Molekylformel | C15H15D5N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[(N-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2/c1-16-10-5-4-7-14(16)12-17-11-9-13-6-2-3-8-15(13)17/h2-3,6,8-9,11,14H,4-5,7,10,12H2,1H3/i1D3,12D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])n2ccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1-[dideuterio-[1-(trideuteriomethyl)piperidin-2-yl]methyl]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.36 |
| Formel vikt | 233.194 |