Läs mer
N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole |
| CAS | 137641-68-0 |
| Molekylformel | C15 H20 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Indole, 1-[(1-methyl-2-piperidinyl)methyl]-, 1-[(1-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole, 1-[(N-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole, N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole, 1-(1-Methylpiperidin-2-yl)methylindole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2/c1-16-10-5-4-7-14(16)12-17-11-9-13-6-2-3-8-15(13)17/h2-3,6,8-9,11,14H,4-5,7,10,12H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCCC1Cn2ccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.33 |
| Formel vikt | 228.1626 |