Läs mer
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15802291
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15802291 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15802291 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8416920100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 3030-47-5
Smältpunkt <-18°C
Densitet 0.828 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00014876
Kvantitet 100 mL
Synonym N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
Molekylvikt (g/mol) 173.3