Läs mer
N,N’,N’’,N’’’-Tetraacetylchitotetraose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N',N' ',N' ''-Tetraacetylchitotetraose |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H54N4O21/c1-10(42)33-14(5-37)22(47)27(15(46)6-38)55-31-20(35-12(3)44)25(50)29(17(8-40)53-31)57-32-21(36-13(4)45)26(51)28(18(9-41)54-32)56-30-19(34-11(2)43)24(49)23(48)16(7-39)52-30/h5,14-32,38-41,46-51H,6-9H2,1-4H3,(H,33,42)(H,34,43)(H,35,44)(H,36,45)/t14-,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31-,32-/m0/s1 |
| Formel vikt | 830.3281 |