Läs mer
N,N', N' ', N' Tetraacetylglycoluril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N',N'',N'''Tetraacetylglycoluril |
| CAS | 10543-60-9 |
| Molekylformel | C19 H23 F N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3,4,6-Tetraacetyltetrahydro-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 1,3,4,6-Tetraacetylglycoluril, Tetraacetylglyclouril, Tetraacetylglycoluril |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23FN2O2/c1-13(19(2,3)4)22-18(23)15-8-9-17(21-11-15)24-12-14-6-5-7-16(20)10-14/h5-11,13H,12H2,1-4H3,(H,22,23)/t13-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](NC(=O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)nc1)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-[(2R)-3,3-dimetylbutan-2-yl]-6-[(3-fluorfenyl)metoxi]pyridin-3-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.397 |
| Formel vikt | 330.174 |