Läs mer
N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-propanediamine, 97%
Produktkod. 11493258
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493258 5 g 5g
11403268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17680.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60558-96-5 | C11H26N2 | 186.343 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60558-96-5
Molekylformel C11H26N2
Molekylvikt (g/mol) 186.343
MDL-nummer MFCD00009057
InChI-nyckel RCZLVPFECJNLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetraethyl-1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl trimethylene diamine, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, acmc-20ak9w, 1,3-bis diethylamino propane, 3-diethylamino propyl diethylamine, n1,n1,n3,n3-tetraethylpropane-1,3-diamine, n,n,n,n-tetraethyl-1,3-propanediamine, the 1,3-propanediamine,n1,n1,n3,n3-tetraethyl-,
PubChem CID 143710
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetraetylpropan-1,3-diamin
LEDER CCN(CC)CCCN(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-propanediamine
Densitet 0.81
Kokpunkt 133°C (80 mmHg)
Flampunkt 76°C (168°F)
Brytningsindex 1.4377
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1741257
Formel vikt 186.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.