Läs mer
N,N,N',N'-Tetraetyletylendiamine, 99+%
Produktkod. 11925191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925191 500 mL 500ml
10307860 10 mL 10ml
10133590 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11925191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155595000
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150-77-6 | C10H26N2 | 174,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-77-6
Molekylformel C10H26N2
Molekylvikt (g/mol) 174.33
MDL-nummer MFCD00009055
InChI-nyckel DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
PubChem CID 67423
LEDER CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
Färg Gult
Densitet 0.8080g/mL, 0.808
Kokpunkt 189,0 °C till 192,0 °C
Flampunkt 58 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Brytningsindex 1,4333 till 1,4353
Kvantitet 500 mL
Beilstein 04,251
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetraetyletan-1,2-diamin
Formel vikt 172.31
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.