Läs mer
N,N,N',N'-Tetrakis (2-hydroxyetyl)etylendiamine, 99 %
Produktkod. 10107383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10107383 100 g Glasflaska 100g
10085950 500 g Glasflaska 500g
10147333 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10107383 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420481000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 140-07-8 | C10H24N2O4 | 236,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-07-8
Molekylformel C10H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 236.31
MDL-nummer MFCD00002854
InChI-nyckel BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym theed, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, ethylenediamine tetraethanol, entol, tked, ethylenedinitrilotetraethanol, tetrakis hydroxyethyl ethylenediamine, tetra hydroxyethyl ethylenediamine, unii-k5ape098zi, tetrahydroxyethyl ethylenediamine
PubChem CID 67322
LEDER OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till bärnsten
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
pH ≥10 (25 % soln.)
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
Brytningsindex 1,4990 till 1,5070
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i etanol
IUPAC-namn 2-[2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etyl-(2-hydroxietyl)amino]etanol
Formel vikt 236.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.