Läs mer
N,N,N',N'-Tetrakis (2-hydroxypropyl)etylendiamin, 99 %
Produktkod. 11372967
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372967 100 mL 100ml
11382967 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16280.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-60-3 | C14H32N2O4 | 292,42 g/mol
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxipropyl)etylendiamin används som katalysator vid framställning av uretanskum. Det fungerar som komplexbildare, mjukgörare, lösningsmedel för ytaktiva ämnen och härdare för epoxiharts. Det används också som en viskositetsmodifierare och som ett medel mot uppblåsthet för nötkreatur. Det används i piezoelektriska kristalldetektorer av svaveldioxid och i tillsatser för färg. Det fungerar som en biologisk buffert såväl som reagens för mangan. Vidare finner den tillämpning i lim och tätningskemikalier. Utöver detta används det som ett tvärbindningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer N
,N,N′ ,N′ -Tetrakis(2-hydroxipropyl)etylendiamin används som katalysator vid framställning av uretanskum. Det fungerar som komplexbildare, mjukgörare, lösningsmedel för ytaktiva ämnen och härdare för epoxiharts. Det används också som en viskositetsmodifierare och som ett medel mot uppblåsthet för nötkreatur. Det används i piezoelektriska kristalldetektorer av svaveldioxid och i tillsatser för färg. Det fungerar som en biologisk buffert såväl som reagens för mangan. Vidare finner den tillämpning i lim och tätningskemikalier. Utöver detta används det som ett tvärbindningsmedel.
Löslighet Blandbar med vatten, metanol, etanol, toluen, etylenglykol och perkloretylen
.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-60-3
Molekylformel C14H32N2O4
Molekylvikt (g/mol) 292.42
MDL-nummer MFCD00004534
InChI-nyckel NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quadrol, edetol, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxypropyl ethylenediamine, entprol, adeka quadrol, quadrol l, neutrol te, 1,1',1,1'-ethylenedinitrilo tetra-2-propanol, edetolum latin, 2-propanol, 1,1',1,1'-1,2-ethanediyldinitrilo tetrakis
PubChem CID 7615
IUPAC-namn 1-[2-[bis(2-hydroxipropyl)amino]etyl-(2-hydroxipropyl)amino]propan-2-ol
LEDER CC(CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Densitet 1.03
Kokpunkt 240°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 100 mL
Merck Index 14,3599
Löslighetsinformation Miscible with water,methanol,ethanol,toluene,ethylene glycol and perchloroethylene.
Formel vikt 292.42
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.