Läs mer
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmetyl)-1,2-etylendiamin, TRC
Produktkod. 30134821
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134821 100 mg
30135253 50 mg
17921985 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT296500100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16858-02-9
Molekylformel C26 H28 N6
Molekylvikt (g/mol) 424.54
Synonym TPEN
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrakis(pyridin-2-ylmetyl)etan-1,2-diamin
LEDER C(CN(Cc1ccccn1)Cc2ccccn2)N(Cc3ccccn3)Cc4ccccn4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28N6/c1-5-13-27-23(9-1)19-31(20-24-10-2-6-14-28-24)17-18-32(21-25-11-3-7-15-29-25)22-26-12-4-8-16-30-26/h1-16H,17-22H2
Formel vikt 424.2375