Läs mer
N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470347
Change view
Kvantitet:
100 mg
300 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
300mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470347 100 mg 100mg
15460347 300 mg 300mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64206.MC
 Begränsad artikel
I lager
En cellpermeabel och extremt högaffinitetskelator av tungmetaller
En cellpermeabel och extremt högaffinitetskelator av tungmetaller
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16858-02-9
Molekylformel C26H28N6
Molekylvikt (g/mol) 424.55
MDL-nummer MFCD00036918
InChI-nyckel CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tpen, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridylmethyl ethylenediamine, n1,n1,n2,n2-tetrakis pyridin-2-ylmethyl ethane-1,2-diamine, unii-r9ptu1u29i, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridylmethyl ethane-1,2-diamine, r9ptu1u29i, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridyl-methyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl-, oc-6-11, 1,2-ethanediamine,n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl
PubChem CID 5519
LEDER C(CN(CC1=CC=CC=N1)CC1=CC=CC=N1)N(CC1=CC=CC=N1)CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Smältpunkt 110 °C till 112 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 4211982
IUPAC-namn (2-{bis[(pyridin-2-yl)metyl]amino}etyl)bis[(pyridin-2-yl)metyl]amin
Formel vikt 424.54
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.