Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine, 98+%
Produktkod. 11404077
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404077 10 g 10g
11414077 50 g 50g
11424077 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19500.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-95-2 | C7H18N2 | 130.235 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-95-2
Molekylformel C7H18N2
Molekylvikt (g/mol) 130.235
MDL-nummer MFCD00008337
InChI-nyckel DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-bis dimethylamino propane, tetramethyltrimethylenediamine, n1,n1,n3,n3-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, bis dimethylamino methyl methane, n,n,n',n'-tetramethyltrimethylenediamine, unii-73b9i6hn5r
PubChem CID 8084
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametylpropan-1,3-diamin
LEDER CN(C)CCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Densitet 0.82
Kokpunkt 145°C to 146°C
Flampunkt 31°C (87°F)
Brytningsindex 1.4234
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1734176
Formel vikt 130.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.