Läs mer
N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine |
| CAS | 100-22-1 |
| Molekylformel | C10H16N2 |
| MDL-nummer | MFCD00008309 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | CN(C)C1=CC=C(N(C)C)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.25 |
| Procent renhet | 95% |