missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 48°C to 50°C |
| Molekylformel | C6H4-1,4-[N(ch3)2]2 |
| MDL-nummer | MFCD00008309 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 1,4-Bis(dimethylamino)benzene, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.25 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?