Läs mer
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium Dichloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861391
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861391 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15861391 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-01-4
Specifikationer
Smältpunkt 227°C to 230°C (decomposition)
Molekylformel C6H4-1,4-[N(ch3)2]2 · 2 Hcl
MDL-nummer MFCD00012482
Kvantitet 25 g
Synonym N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
Molekylvikt (g/mol) 237.17