Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine, 99%
Produktkod. 10496780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10496780 25 mL Glasflaska 25ml
10215671 250 mL Glasflaska 250ml
10317611 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10496780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147490250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-18-2 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-18-2
Molekylformel C10H24N2
Molekylvikt (g/mol) 172.31
MDL-nummer MFCD00008339
InChI-nyckel TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-1,6-hexanediamine, 1,6-bis dimethylamino hexane, hexamethylenebis dimethylamine, toyocat mr, koolizer 1, minico tmhd, 1,6-hexanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,6-diaminohexane, n1,n1,n6,n6-tetramethylhexane-1,6-diamine, niax catalyst c-210
PubChem CID 8097
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametylhexan-1,6-diamin
LEDER CN(C)CCCCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -46.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8060g/mL, 0.806
Kokpunkt 209.0°C to 210.0°C
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2N(CH2)6N(CH3)2
Brytningsindex 1.4350 to 1.4370
Kvantitet 25 mL
Beilstein 04, I, 423
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, dichloromethane and, toluene
Viskositet 1.72 mPa.s (20°C)
Formel vikt 172.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.