Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15656100 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15656100 1 g Poly bottle 1g
1 options
Produktkod. 15656100 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 641991G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
Namnnotering Matrix substance for MALDI-MS
CAS 20734-58-1
Smältpunkt 49°C to 51°C
Färg White
Flampunkt 113°C (235.4°F)
Förpackning Poly bottle
Molekylformel C14H18N2
MDL-nummer MFCD00003920
Kvantitet 1 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 396782
Synonym 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
InChI-nyckel GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C
IUPAC-namn 1-N,1-N,8-N,8-N-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
Molekylvikt (g/mol) 214.312
PubChem CID 88675
Formel vikt 214.31g/mol
Procent renhet ≥99.0% (GC)
Fysisk form Crystalline Powder