Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+ |
| Formel vikt | 142.147 |