Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)pentane-1,5-diamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N,N,N',N'-Tetramethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)pentane-1,5-diamine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N',N'-Tetramethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)pentane-1,5-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 2724689-48-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N,N',N'-Tetramethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)pentane-1,5-diamine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H29 N3 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N,N',N'-Tetramethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)pentane-1,5-diamine Dihydrochloride, Pheniramine Maleate Imp. D (EP) as Dihydrochloride, 1,5-Pentanediamine, N1,N1,N5,N5-tetramethyl-3-phenyl-3-(2-pyridinyl)-, hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29N3.2ClH/c1-22(2)16-13-20(14-17-23(3)4,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-15-21-19;;/h5-12,15H,13-14,16-17H2,1-4H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN(C)CCC(CCN(C)C)(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N,N,N',N'-tetramethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpentane-1,5-diamine;dihydrochloride |
| Visa mer |