missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 204.111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?