Läs mer
N,N,N′,N′-Tetramethyl Ethylenediamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899680
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899680 5 mL 5ml
15809690 250 mL 250ml
15819690 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15899680 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8087420005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-18-9
Specifikationer
Smältpunkt -55°C
Densitet 0.78 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 121°C/1013 hPa
Molekylformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008335
Kvantitet 5 mL
Synonym N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine, TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine
Molekylvikt (g/mol) 116.2