Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495255
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495255 5 g 5g
15485255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54144.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 125700-69-8 | C12H16BF4N5O2 | 349.10 g/mol
O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-bensotriazin-3-yl)-N,N,N2,Na-tetrametyluroniumtetrafluorborat (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-bensotriazin-3-yl)-1,1,3,3,3-tetrametyl-tetrafluoruronat, används som tetrafluoruronat, som kan användas som tetrafluoruron reagens i syntesen av makrocykliska polyaminderivat med olika längder av länkar, kondensationsreagens vid storskalig framställning av den hematoregulatoriska nonapeptiden (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (&2,SK F 107647), kopplingsreagens för peptidsyntes som bäst undertrycker kondensering under fragmentering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-bensotriazin-3-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetrametyluroniumtetrafluorborat (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-bensotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tetrametyluroniumtetrafluorborat, TBTU) kan användas som kopplingsreagens vid syntesen av makrocykliska polyaminderivat i olika kondensationsreagenser med olika kondensationsreagenser i olika långskaliga reagenser. hematoregulatorisk nonapeptid (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647), kopplingsreagens för peptidsyntes som bäst undertrycker racemisering under fragmentkondensation.
Löslighet Löslig i acetonitril 0,1
g/ml.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, oxidationsmedel. Skydda mot värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125700-69-8
Molekylformel C12H16BF4N5O2
Molekylvikt (g/mol) 349.10
MDL-nummer MFCD00077730
InChI-nyckel FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
PubChem CID 10882602
IUPAC-namn [dimetylamino-[(4-oxo-l,2,3-bensotriazin-3-yl)oxi]metyliden]-dimetylazanium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril 0,1 g/ml.
Formel vikt 349.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.