Läs mer
N,N,N',N'-tetrametyl-P-fenylen-diamin-dihydroklorid, 98+%, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10636082 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10636082 5 g 5g
10326440 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636082 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0960/44
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 637-01-4
Molekylformel C10H18Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 237.168
MDL-nummer 12482
InChI-nyckel FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC-namn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametylbensen-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Specifikationer
Smältpunkt 220 °C
Färg Beige-grå
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237,17 g/mol
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.