Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametyl-p-fenylendiamin, 98+%
Beschreibung
N,N,N',N'-Tetrametyl-p-fenylendiamin är ett reducerande samsubstrat för hemperoxidaser. Det används för detektion av peroxidaser på polyakrylamidgeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
,N,N′ ,N′ -Tetrametyl-p-fenylendiamin är ett reducerande samsubstrat för hemperoxidaser. Det används för detektion av peroxidaser på polyakrylamidgeler.
Löslighet Något lösligt i
kallt, mer i varmt vatten.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine |
| Smältpunkt | 48 °C till 52 °C |
| Kokpunkt | 260 °C |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN1673 |
| Beilstein | 1564025 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,9228 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i kallt, mer i varmt vatten. |
| Formel vikt | 164.25 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.