Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-tetrametyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10710492 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10710492 5 g Glasflaska 5g
10740682 25 g Glasflaska 25g
10572764 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10710492 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 420600050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 637-01-4 | C10H16N2·2HCl | 237,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-01-4
Molekylformel C10H16N2·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 237.17
MDL-nummer MFCD00012482
InChI-nyckel FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC-namn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametylbensen-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 220 °C till 224 °C
Färg Beige till Grå
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98 + %
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 74
Merck Index 10, 9052
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: ca 50 g/L
Formel vikt 237.17
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.