Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametyl-p-fenylendiamin dihydroklorid, 98+%
Beskrivning
N,N,N',N'-tetrametyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid (TMPD) är en oxiderbar förening som fungerar som ett reducerande samsubstrat för hemperoxidaser. Det används också som testreagens inom mikrobiologi för klassificering av cytokromoxidaspositiva aeroba mikroorganismer. Den finner tillämpning som en detektion av peroxidaser på polyakrylamidgeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
,N,N′ ,N′ -tetrametyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid (TMPD) är en oxiderbar förening som fungerar som ett reducerande samsubstrat för hemperoxidaser. Det används också som testreagens inom mikrobiologi för klassificering av cytokromoxidaspositiva aeroba mikroorganismer. Den finner tillämpning som en detektion av peroxidaser på polyakrylamidgeler.
Löslighet Löslig i
dimetylsulfoxid, vatten och fosfatbuffrad saltlösning vid pH 7,2.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride |
| Smältpunkt | ∽228 °C (dekomposition) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 5132096 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylsulfoxid, vatten- och fosfatbuffrad saltlösning vid pH 7,2. |
| Formel vikt | 237.17 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediaminedihydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.