Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 98+%
Produktkod. 11450033
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11450033
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12107.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 637-01-4 | C10H18Cl2N2 | 237.168 g/mol
N,N,N',N'-tetrametyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid (TMPD) är en oxiderbar förening som fungerar som ett reducerande samsubstrat för hemperoxidaser. Det används också som testreagens inom mikrobiologi för klassificering av cytokromoxidaspositiva aeroba mikroorganismer. Den finner tillämpning som en detektion av peroxidaser på polyakrylamidgeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer N
,N,N′ ,N′ -tetrametyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid (TMPD) är en oxiderbar förening som fungerar som ett reducerande samsubstrat för hemperoxidaser. Det används också som testreagens inom mikrobiologi för klassificering av cytokromoxidaspositiva aeroba mikroorganismer. Den finner tillämpning som en detektion av peroxidaser på polyakrylamidgeler.
Löslighet Löslig i
dimetylsulfoxid, vatten och fosfatbuffrad saltlösning vid pH 7,2.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-01-4
Molekylformel C10H18Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 237.168
MDL-nummer MFCD00012482
InChI-nyckel FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC-namn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametylbensen-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Smältpunkt ∼228°C (decomposition)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
Beilstein 5132096
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,water and phosphate buffered saline at pH 7.2.
Formel vikt 237.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.