Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametyl-p-fenylendiamin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30455448
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455448 10 g
30454378 25 g
30454823 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88956810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-01-4
Molekylformel C10H16N2 . 2(HCl)
Molekylvikt (g/mol) 237.17
IUPAC-namn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametylbensen-1,4-diamin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Formel vikt 236.0847