Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametylbensidin, 97,5 %
Produktkod. 10795801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795801 5 g Glasflaska 5g
10264900 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10795801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138380050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 366-29-0 | C16H20N2 | 240,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 366-29-0
Molekylformel C16H20N2
Molekylvikt (g/mol) 240.35
MDL-nummer MFCD00008310
InChI-nyckel YRNWIFYIFSBPAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethylbenzidine, benzidine, n,n,n',n'-tetramethyl, 4,4'-bis n,n-dimethylamino biphenyl, n,n,n',n'-tetramethyl-p,p'-benzidine, ccris 1000, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-dimethylamino phenyl phenyl dimethylamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetramethyl
PubChem CID 9702
IUPAC-namn 4-[4-(dimetylamino)fenyl]-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Namnnotering 97.5%
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 192 °C till 196 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97.50%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ((CH3)2NC6H4-)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 221
Formel vikt 240.35
Procent renhet 97.50%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.