Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametyldiaminometan, 99%
Produktkod. 10133620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133620 25 mL Glasflaska 25ml
10456770 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138400250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-80-9
Molekylformel C5H14N2
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00008328
InChI-nyckel VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
PubChem CID 5829
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametylmetandiamin
LEDER CN(C)CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.7400g/mL, 0.74
Kokpunkt 85.0°C
Flampunkt −12°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.3995 to 1.4015
Kvantitet 25 mL
Beilstein 04, 54
Fieser 03,21; 07,359
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.