Läs mer
N,N,N',N'-tetrametyletylendiamin, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451612 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 11451612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04805613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00 SEK
    630.96 SEK / 10ml
    Save 32.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Färg Färglös
Densitet 0,77 g/ml vid 25 °C
Molekylformel C6H16N2
Kvantitet 10 mL
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI-nyckel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCN(C)C
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vikt 116.2
Procent renhet 0.98
Fysisk form Vätska