Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin, 99 %, för biokemi, för elektrofores
Produktkod. 10137560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10137560 100 g Glasflaska 100g
10760102 5 g Glasflaska 5g
10168180 50 g Glasflaska 50g
10005660 500 g Glasflaska 500g
10398863 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10137560 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 420581000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-18-9
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.21
MDL-nummer MFCD00008335
InChI-nyckel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin
LEDER CN(C)CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -55,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7700g/mL, 0.77
Kokpunkt 120,0 °C till 122,0 °C
Flampunkt 17 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1,4169 till 1,4189
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15, 9277
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klart och inget dis
Formel vikt 116.21
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemi
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.