Läs mer
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 12696787 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12696787 2.5 L 2.5 L
10549960 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12696787 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/P190/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 110-18-9 | Molecular Formula: C6H16N2 | Molecular Weight: 116.208 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-18-9
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.208
MDL-nummer 8335
InChI-nyckel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin
LEDER CN(C)CCN(C)C
Specifikationer
Smältpunkt -55°C
Färg Färglös
pH 8.0 to 8.5
Kokpunkt 120°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 116.21g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N``,N``-Tetramethylethylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.