Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamine, 99%
Beskrivning
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin används med ammoniumpersulfat för att katalysera polymerisationen av akrylamid och bis-akrylamid för att få polyakrylamidgeler. Det används också för separation av proteiner eller nukleinsyror. Vidare används den som en ligand för metalljoner som zink och koppar. Det är aktivt involverat i bildandet av anjoniskt organometalliskt komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
,N,N′ ,N′ -Tetrametyletylendiamin används med ammoniumpersulfat för att katalysera polymerisationen av akrylamid och bis-akrylamid för att få polyakrylamidgeler. Det används också för separation av proteiner eller nukleinsyror. Vidare används den som en ligand för metalljoner som zink och koppar. Det är aktivt involverat i bildandet av anjoniskt organometalliskt komplex.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, koldioxid och koppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
| Smältpunkt | -55 °C |
| Densitet | 0.775 |
| Kokpunkt | 120 °C till 122 °C |
| Flampunkt | 18 °C (62 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Obehagligt |
| Linjär formel | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |
| Brytningsindex | 1.418 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.